Documentos Principais
Z744098
Cool Brick
parameter at 1 °C
Sinônimo(s):
Cooling Box, dry block, tube cooling block, cooling block
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
O produto Z744098 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech BRIK-2501
Parâmetros
at 1 °C (stable for 10 hours)
at 1 °C
Descrição geral
Each Cool Brick allows up to 10 hours of benchtop temperature stability. For maximum cooling results freeze bricks overnight: 1°C Brick in standard freezer, -10°C Brick in a -80°C Freezer. Multiple Bricks can be used in rotation to maintain desired sample temperature.
Aplicação
PCR
Características e benefícios
Up to 10 hours of benchtop temperature stability
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)