Documentos Principais
Z744001
Worthington Accessories
necktube core for LS4800 liquid nitrogen refrigerator
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.127,00
R$ 2.127,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.127,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 2.127,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Worthington R05K-9C16
técnica(s)
cryopreservation: suitable
Descrição geral
All Worthington cryostorage refrigerators and dewars each comes with a standard lid, so it is not necessary to purchase an additional one. However, many customers buy spare caps/necktube cores in order to modify them so that different kinds of sample storage devices can be suspended into a storage cannister.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)