Documentos Principais
Z743626
Laser Tough-Tags
blue, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1500
Sinônimo(s):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Selecione um tamanho
1500 EA
R$ 548,00
R$ 548,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1500 EA
R$ 548,00
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
R$ 548,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
embalagem
pkg of 1500
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech TTGP-1050-B
C × L
1.50 in. × 0.75 in.
cor
blue
Descrição geral
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
Informações legais
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)