Z742778
smartPans™ cahn style aluminim weighing dish
pack of 20 (Dishes supplied in flip top vial)
Selecione um tamanho
R$ 652,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 652,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Produtos recomendados
Materiais
aluminum
embalagem
pack of 20 (Dishes supplied in flip top vial)
fabricante/nome comercial
LevGo Inc 41568-020
Diâm. × A × espessura
25 mm × 3.59 mm × 0.038 mm
peso
53 mgEach boat
Descrição geral
- Made of Ultra High Vacuum (UVH) Foil - “A” wettable and completely free from oils normally found on other grades of aluminum foil.
- Foil meets ASTM B-479, specification 3.1.4 and 10.3.1.
- “Cahn style” accessory pan / disc format
- Compatible with most commercially available analyzers and microbalances
- Foil and Pans are made in the USA
- Packaged 20 or 100 per easy-to-use PP flip top vials - Both the pans and the vials recyclable
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)