Documentos Principais
Z742259
Angled Tube Rack Stand
Holds Rack up to 5.5 in. high and 8.5 in. wide, pack of 1 ea
Sinônimo(s):
angled bottle suport
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 539,00
R$ 539,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 539,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
R$ 539,00
Check Cart for Availability
Materiais
acrylic
Características
Holds Rack up to 5.5 in. high and 8.5 in. wide
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech TRST-1000
Descrição geral
Universal, fixed position acrylic stand with neoprene pad for supporting tube racks. Holds tube-filled racks at a comfortable positing for easier pipetting.
Características e benefícios
  • 30° viewing angle
  • alleviate repetitive stress
  • create a comfortable work station
  • neoprene pad and non-slip feet for stability
  • fits most tube racks
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)