Z742231
Labnet Fastpette™ Pro Pipette Controller
AC/DC input 100 - 240 V AC, universal plug set (US, Europlug, UK and Australian Plugs)
Sinônimo(s):
Fastpette Pro Controller, Labnet Pipette Controller, Pro Pipette Controller
Selecione um tamanho
R$ 3.667,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.667,00
Produtos recomendados
Características
CE compliant
Fits glass or plastic, 1-100 mL
fabricante/nome comercial
Labnet P2002
volume
0.5-100 mL
energia da bateria
3 AAA, 8 hr life (NiMH)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Componentes
- Charger and stand
- Autoclavable filter 0.2 um
- Batteries
- Universal power supply
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)