Z741975
GVS Transfer Membrane
Nitrocellulose, 0.45 um, W × L 30 cm × 3 m, roll of 1 roll
Selecione um tamanho
R$ 2.984,00
Previsão de entrega em12 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.984,00
Previsão de entrega em12 de abril de 2025
Produtos recomendados
Materiais
nitrocellulose membrane
esterilidade
non-sterile
embalagem
roll of 1 roll
fabricante/nome comercial
GVS Life Sciences 1215471
L × C
30 cm × 3 m
tamanho de poro
0.45 μm
Descrição geral
GVS Pure Nitrocellulose Transfer Membrane is the membrane of choice for all protein or immunoblotting applications.The high sensitivity of GVS Pure Nitrocellulose Transfer Membrane ensures excellent results in all transfers, especially in protein blotting.
Features & Benefits
- For procedures that require optimum resolution
- Membrane of choice for protein or immunoblotting applications
- Low background, easily blocked
- BSA binding capacity up to 100μg/cm2
- Wets out naturally
- Compatible with all detection systems
Typical Applications
- Westerns
- Protein & immunoblotting
- Northerns
- Southerns
- Dot/slot blots
- Radiographic, chromogenic and chemiluminescent detection systems
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)