Documentos Principais
Z741753
3-place collection stand
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 275,00
R$ 275,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 275,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
R$ 275,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Características
capacity three 1.5ml – 2ml tubes
fabricante/nome comercial
IBI ACCFL0003
Descrição geral
The IBI 3-place collection stand is designed to securely hold the flow cell system tubing, luer lock and three 1.5ml – 2ml tubes securely so the biofilm effluent can be collected for analysis.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)