Z740447
Eppendorf® Reference® 2 Variable Volume Pipettor
volume - 0.1–2.5 μL, 0.5–10 μL, 10–100 μL, 100–1,000 μL, pack of 4 ea
Sinônimo(s):
Eppendorf Variable Volume Pipette
About This Item
Produtos recomendados
Características
electronic: no
single-channel
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 2231302001
faixa de medição de volume
0.1-2.5 μL
0.5-10 μL
10-100 μL
100-1000 μL
volume
1000 μL
aplicação(ões)
PFAS testing
Descrição geral
These levels of security make the Reference 2 ideal for use with precious liquids, or in any application requiring extremely high levels of accuracy. When there can be no compromise on quality and reproducability, Eppendorf′s new Reference 2 is an ideal instrument for these liquid handling applications.
Embalagem
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.