Documentos Principais
Z733768
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
for T-18 basic disperser, diam. 14 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41101504
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polycarbonate
Características
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
IKA 3451900
Diâmetro
14 mm
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)