Z724300
3D Biotek 3D Insert™ PS scaffold
for 96 well plates, 24 inserts/96 well plate
Sinônimo(s):
3D, 3D Cell Culture, 3D scaffolds, Scaffolds, cell scaffolds
Selecione um tamanho
R$ 603,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 603,00
Produtos recomendados
Materiais
clear polystyrene
clear wells
polystyrene
descrição
polystyrene (PS)
esterilidade
sterile
qualidade
24 inserts/96 well plate
embalagem
pack of 24 ea (24 inserts supplied in 96 well plate)
fabricante/nome comercial
3D Biotek PS152096-24
tamanho
96 wells
tamanho de poro
~200 μm (Fiber spacing)
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
- Terminally sterilized by gamma irradiation and ready for use
- Compatible with most of your current 2D assays
- Easy for imaging. Cell growth can be monitored by light microscope, no need to purchase any additional sophisticated equipment.
- 96 well compatible
- Fiber Diameter: 150u
- Pore Size: 200u
- 24 Inserts/Pack
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models