Documentos Principais
Z719560
Sorenson low binding E tips
maximum volume 10 μL, case of 4800 ea (50 racks of 96 tips), sterile
Selecione um tamanho
960 EA
R$ 1.020,00
4800 EA
R$ 3.783,00
R$ 1.020,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
960 EA
R$ 1.020,00
4800 EA
R$ 3.783,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
10 μL
R$ 1.020,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Materiais
colorless
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
barrier: no
embalagem
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Sorenson 22210T
volume máximo
10 μL
volume
10 μL
Descrição geral
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Extended length. Fits Eppendorf ultra-micro pipettors.
Informações legais
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)