Documentos Principais
Z708259
Foam plugs
size 46-50 mm
Sinônimo(s):
foam plug
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
tamanho
46-50 mm
Descrição geral
Reusable, nonabsorbent plugs provide a snug fit yet allow free airflow. Easily manipulate to fit flasks or tubes. Plugs spring back to original shape after repeated use. Autoclavable.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)