Documentos
Z694665
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
for 3D bioreactor 12 well chamber, fiber diam. ~300 μm, ~ 300 μm spacing
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais
(polycaprolactone (PCL))
esterilidade
sterile
Características
lid: no
~ 300 μm spacing
fabricante/nome comercial
3D Biotek PCL303012-BR
diâmetro da fibra
~300 μm
volume de trabalho
~300 μL
tamanho de poro
300 μm (Fiber spacing)
tipo de ligação
non-treated surface