Z692565
microDOC Basic gel documentation system
AC/DC input 230 V AC
Selecione um tamanho
R$ 15.826,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 15.826,00
Produtos recomendados
Características
Contains UK and Schuko Plugs
fabricante/nome comercial
Cleaver CSL-MDOCBASIC
Descrição geral
Main software functions include: lane creation, background subtraction, band detection, profile deconvolution, and molecular size, pI and quantity calibration.
System comprises of:
- Canon G15 digital camera (12.1 MP)
- 2GB storage card
- Ethidium bromide & close up +3 filters
- Lift-off hood
- Available with optional TotalLab™ 1D software
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)