Documentos Principais
Z672483
Kern 440 series Toploader balances
Kern 400-35N, weighing capacity 400 g, resolution: 0.02 g, linearity: ±0.03 g
Sinônimo(s):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern 400-35N
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade de pesagem faixa de medição
400 g, resolution: 0.02 g, linearity: ±0.03 g
L × profundidade × A
165 mm × 230 mm × 80 mm
tamanho da plataforma
105 mm × 105 mm
peso
~1 kg
energia da bateria
9 V
Descrição geral
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)