Z665851
Nunclon® Tissue Culture Flask
straight neck transparent polystyrene flask, surface area 175 cm2, screw top blue high-density polyethylene cap (vent), sterile; γ-irradiated, pack of 32 ea
Sinônimo(s):
cell culture flask, cell culture treated flask
Selecione um tamanho
R$ 377,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 377,00
Produtos recomendados
Materiais
screw top blue high-density polyethylene cap (vent)
straight neck transparent polystyrene flask
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Características
with cap
embalagem
pack of 32 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 156502
volume de trabalho do frasco
68 mL
área da superfície
175 cm2
conector
33 mm cap
tipo de ligação
Nunclon Delta surface
Descrição geral
Características e benefícios
- Nunclon Delta certification is provided in each case, including testing on four different cell types.
- Optimized for robotic operation with short wide necks, straight side walls, and 1/3-turn caps.
- Vent/close caps include “Y” marks with upward-pointing legs indicating venting position and enables adequate gas exchange.
- Sterilized through gamma irradiation and certified to be non-pyrogenic.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)