Documentos Principais
Z663077
Kern EW series Toploader balances
weighing capacity 3,000 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
Sinônimo(s):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
entrada CA/CC
230 V
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern EW 3000-2M
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade de pesagem faixa de medição
3,000 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
L × profundidade × A
180 mm × 230 mm × 85 mm
diâmetro da plataforma
140 mm
peso
2 kg
energia da bateria
rechargeable
Descrição geral
  • Large LCD display
  • Capacity display
  • Protective working cover
  • Test weight
  • 3 years warranty
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)