Documentos Principais
Z660183
Ohaus® Scout® Pro balance
SP4001, AC/DC input 230 V AC
Sinônimo(s):
laboratory scales, portable balances
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
CSA approved
fabricante/nome comercial
SP4001
disponibilidade
available only in EU
capacidade de pesagem faixa de medição
4,000 g, resolution: 0.1 g
plataforma C × L
165 mm × 142 mm
energia da bateria
4 AA (batteries not included)
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Weighing units: g, kg, oz, lb, ozt, dwt
  • RS232 interface with integral cable
  • Two-button keypad and enhanced user interface speeds up use
  • Change weighing units with a touch of a button
  • AC adapter or 4 "AA" batteries
  • Sealed front panel and moulded spill ring to protect the balance during use
  • Includes an integral shipping lock to protect the weighing mechanism during transportation
  • Lockswitch to allow balance to be locked into a specific configuration, reducing operator error
  • Calibration weight not included
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scout is a registered trademark of Ohaus Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)