Documentos Principais
Z659711
Bandelin SONOREX Ultrasonic bath accessories
positioning lid for Z659673 and Z659029
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 288,00
R$ 288,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 288,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.74
R$ 288,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Materiais
stainless steel
Características
for 2 beakers
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bandelin DE 255
disponibilidade
not available in USA and Canada
Descrição geral
When using chemically aggressive liquids, removing chemically aggressive or abrasive contamination or sonicating sample liquids, insert cups are used (indirect sonication). Because nothing may be placed on the bottom of the ultrasonic bath, use a suitable perforated lids/insert strips to hold the insert cups. Several insert cups can be sonicated with different liquids at the same time.
Características e benefícios
  • for holding insert cups
  • sound-absorbing
  • shortens the heating phase
Informações legais
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)