Documentos Principais
Z659363
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
cooling vessel KG 5 for use with HD 2200 homogenizer
Sinônimo(s):
sonication vessel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.197,00
R$ 1.197,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.197,00
About This Item
Código UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
R$ 1.197,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bandelin 481
disponibilidade
available only in EU
volume × D.I. × A
80 mL × 35 mm × 95 mm
Descrição geral
Cooling vessel KG for sonication of temperature-sensitive samples. The cooling jacket allows temperature control using liquid coolants during sonication.
Características e benefícios
  • Simultaneous sound and cooling
  • Optimal process observation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)