Z659320
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
flow-through vessel DG 3 for HD 2070 and HD 2200 homogenizers
Sinônimo(s):
sonification vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
Produtos recomendados
Materiais
glass
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bandelin 538
disponibilidade
available only in EU
volume × D.I. × A
15 mL × 20 mm × 65 mm
Descrição geral
Flow vessel DG with cooling jacket, for continuous sonication of larger quantities in the flow. The cooling jacket allows temperature control using liquid coolants during sonication via existing hose connections.
Características e benefícios
- Simultaneous sound and cooling
- Optimal process observation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)