Documentos Principais
Z659223
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Stand HG 5
Sinônimo(s):
transducer support frame
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bandelin 459
disponibilidade
available only in EU
Descrição geral
With lab clamp, for safe fixing of ultrasonic converter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)