Documentos Principais
Z649732
Techne® hybridization tube holder
for Model HB-1D, capacity, 50-mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NB.22
Características
capacity 50-mL tubes
fabricante/nome comercial
Techne F50ML1TH
disponibilidade
available only in EU
Informações legais
Techne is a registered trademark of Techne, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)