Documentos Principais
Z646725
BRAND® Transferpette® S benchtop mount
holds up to 6 single or multichannel Transferpette S Pipettes
About This Item
Código UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.01
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Características
Holds 6 x pipetors
fabricante/nome comercial
BRAND 704805
C × L × A
13.125 in. × 8 in. × 7 in.
Descrição geral
Freely rotatable carousel stand provides a convenient holding area and ready access for up to six pipettors at a time.
  • Holds up to 6 single or multichannel Transferpette S Pipettes
  • Dimensions: L 13.125" x W 8" x H 7"
  • Fully autoclavable: 121°C (250°F)
Outras notas
BR704805 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)