Documentos Principais
Z645494
Nichiryo pipette tips
maximum volume 1000 μL, universal, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 1000 ea (10 racks of 100 tips)
fabricante/nome comercial
Nichiryo BMT-LRS
disponibilidade
not available in (France)
volume máximo
1000 μL
Características e benefícios
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Outras notas
Browse all pipette tips
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)