Documentos Principais
Z640352
Eppendorf® epT.I.P.S. set
volume range 50-1000 μL
Sinônimo(s):
pipetting tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
volume:
50—1000 μL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blue tip
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 480 (5 trays of 96 tips, includes 1 reusable box)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030 073.304
Eppendorf® 022491458
Comprimento
71 mm
volume máximo
1 mL
faixa de volume
50-1000 μL
volume
50—1000 μL
Descrição geral
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Autoclavable working box, optimized for multichannel pipettes, with removable lid and larger footprint to avoid tipping, supplied with 5 trays of tips.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)