Documentos Principais
Z637262
Edisonite Super universal detergent
weight 5 kg
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
neutral detergent
fabricante/nome comercial
BRAND 44365
peso
5 kg
Descrição geral
Neutral detergent. Powder compound for immersion and ultrasonic bath. Ideal for removal of natural fats and oils, protein and blood. Edisonite SUPER is recommended for optical glass, for plastics sensitive to alkalis and rubbers.
Outras notas
BR44365 (India)
Informações legais
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)