Z628107
BRAND® telescopic filling tube
for 0.5-10 mL Dispensette®, L 195-350 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
Produtos recomendados
Materiais
FEP
fabricante/nome comercial
BRAND
Comprimento
195-350 mm
Outras notas
BR704208 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)