Documentos Principais
Z601209
Hettich® MIKRO 120 centrifuge accessories
adapter for 0.4 mL tubes 6x45 mm
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 1.228,00
R$ 1.228,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 1.228,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
R$ 1.228,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Características
Holds 0.2 mL tubes
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 2024
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 1213-A, 1226-A, 1252-A, 1258-A, 2428, 2434, 2437 (rotors)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)