Documentos Principais
Z4902
Sigma-Aldrich
ZD 7114 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Acetamide, 2-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-3-phenoxypropyl]amino]ethoxy]phenoxy]-N-(2-methoxyethyl)-, ICI D7114
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H30N2O6 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
454.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -10.7°, c = 1.0 in methanol
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COCCNC(=O)COc1ccc(OCCNC[C@H](O)COc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C22H30N2O6.ClH/c1-27-13-12-24-22(26)17-30-21-9-7-20(8-10-21)28-14-11-23-15-18(25)16-29-19-5-3-2-4-6-19;/h2-10,18,23,25H,11-17H2,1H3,(H,24,26);1H/t18-;/m0./s1
chave InChI
KCAMZVQSGDBGGF-FERBBOLQSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ZD 7114 is a selective β3 adrenergic receptor agonist. β3 adrenoceptors are expressed in adipose tissue and smooth muscle.
Características e benefícios
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.