Documentos
Z378674
Sigma-Aldrich
Sigma-Solohill microcarrier beads
Collagen coated
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
polystyrene beads
tamanho da esfera
125-212 μm
tamanho de partícula
125-212 μm
densidade
1.02 g/cm3 (lit.)
Descrição geral
The porcine collagen surface layer promotes attachment and monolayer growth.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3