Documentos
Z369020
Sigma-Aldrich
Finntip® Micro-tips 10 μL capacity
sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiais
pink
esterilidade
sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Finn 9400303
Comprimento
3.2 cm
volume máximo
10 μL
faixa de volume
0.1-10 μL
Compatibilidade
Tips for use specifically with micro-volume Finnpipettes
Informações legais
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries