Documentos Principais
Z363367
Sigma-Aldrich
Scienceware® stainless steel spreaders
Spreader segment 16 mm L
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 206,00
R$ 206,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 206,00
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
R$ 206,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37736-0006
Descrição geral
Both sizes are 8 in (20 cm) long, constructed of 3/16 in. (5 mm) stainless steel rod. Lifetime service: unbreakable, autoclavable and chemically sterilizable.
Optimal for 60 mm dishes
Aplicação
For inoculating petri dishes
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)