Documentos Principais
Z353507
Sigma-Aldrich
Finnpipette® Multistepper® pipette tips
non-sterile, bag of bulk
Selecione um tamanho
400 EA
R$ 581,00
R$ 581,00
Previsão de entrega em08 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
400 EA
R$ 581,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume máximo:
1.5 mL
faixa de volume:
1-1500 mL
esterilidade:
non-sterile
Características:
barrier: no
embalagem:
pack of 400 ea (Packed in a bag)
bag of bulk
fabricante/nome comercial:
Finn 9401300
R$ 581,00
Previsão de entrega em08 de abril de 2025
Materiais
turquoise
turquoise tip
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 400 ea (Packed in a bag)
bag of bulk
fabricante/nome comercial
Finn 9401300
volume máximo
1.5 mL
faixa de volume
1-1500 mL
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Multistepper is a registered trademark of Labsystems
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)