Documentos Principais
Z352543
Sigma-Aldrich
Glass plates for Sigma-Aldrich® sequencing units
size 20 cm × 42 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41105600
NACRES:
NB.22
tamanho
20 cm × 42 cm
Características e benefícios
Sets include one rectangular and one notched plate.
Informações legais
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)