Documentos Principais
Z330914
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated: no
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 646,00
R$ 646,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 646,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 646,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE key
borosilicate glass 3.3
Junta
joint: ST/NS19/26
Características
graduated: no
fabricante/nome comercial
Bistabil®
Lenz 4.0141.28
capacidade do funil
50 mL
furo do plugue
2.5 mm
Informações legais
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)