Documentos Principais
Z330663
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 960,00
R$ 960,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 960,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 960,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE key
Junta
joint: ST/NS29/32
descrição
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Características
graduated: no
fabricante/nome comercial
Lenz 4.0041.73
capacidade
2,000 mL
tamanho do furo do plugue da torneira
6.0 mm
Informações legais
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)