Documentos Principais
Z330558
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated: no
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 271,00
R$ 271,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 271,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 271,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Materiais
glass key
Junta
joint: ST/NS19/26
descrição
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Características
graduated: no
fabricante/nome comercial
Lenz 4.0000.28
capacidade
50 mL
tamanho do furo do plugue da torneira
2.5 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)