Documentos
Z329932
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 20 mL
Sinônimo(s):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiais
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
descrição
dropper nozzle caps available
Características
cap
embalagem
pkg of 100
fabricante/nome comercial
BRAND 129416
capacidade
20 mL
diâmetro × A
31 mm × 58 mm
conector
GL 14 thread
Descrição geral
Economical multipurpose bottle, flexible. Supplied with cap.
Outras notas
BR129416 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG