Documentos Principais
Z329371
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, triangular
L 50 mm, bar diam. 12 mm
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 1.191,00
R$ 1.191,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 1.191,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
R$ 1.191,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Materiais
triangular PTFE-coated
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
BRAND 137820
Comprimento
50 mm
diâmetro da barra
12 mm
Descrição geral
Wedge shaped. Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
Outras notas
BR137820 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)