Z327247
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 10 mL, accuracy: 0.2 mL
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Características
subdivision 0.2 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
10 mL, accuracy: 0.2 mL
Altura
145 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)