Documentos Principais
Z326364
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND volumetric flask
volume 2,000 mL, accuracy: 0.9 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
Junta
joint ST/NS neck29/32
esterilidade
non-sterile
Características
class B DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, IN)
closure type PP Stopper
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
2,000 mL, accuracy: 0.9 mL
capacidade
2000 mL
Descrição geral
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class B. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Supplied with a square grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
Outras notas
BR36754 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)