Documentos Principais
Z323764
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, amber glass stopcock (Schellbach lateral)
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
Materiais
amber borosilicate glass 3.3
amber glass stopcock (Schellbach lateral)
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante/nome comercial
BRAND 22324
faixa de medição de volume
50 mL
volume
50 mL
Descrição geral
With intermediate stopcock to recirculate residual liquid. Calibrated to deliver (TD, Ex). High contrast white enamel graduations and inscriptions.
Automatic zeroing. 25 mL burettes: reduced distance between sub-division marks.
Tolerances according to Class B, DIN EN ISO 385. 50 mL according to DIN EN ISO 385, Class B.
Outras notas
BR22324 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)