Y4770
Anti-YAP1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-YAP, Anti-YAP2, Anti-YAP65, Anti-Yes-associated protein 1, 65kDa
Selecione um tamanho
R$ 5.410,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.410,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~65 kDa
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells co-transfected with human YAP1 and c-Abl
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... YAP1(10413)
mouse ... Yap1(22601)
rat ... Yap1(363014)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?