Documentos Principais
XQS20
Sigma-Aldrich
Triton XQS-20 solution
70% in H2O
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
descrição
anionic
concentração
70% in H2O
Informações legais
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)