Documentos Principais
WHAWB120462
EasiCollect (50)
device for collection of buccal DNA samples, pkg of pack of 50 devices
Sinônimo(s):
Whatman FTA
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 3.460,00
R$ 3.460,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 3.460,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
R$ 3.460,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Características
Included: A removable 2 × 2 in. (5 × 5 cm) indicating FTA card.
fabricante/nome comercial
Qiagen WB120462
embalagem
pkg of pack of 50 devices
Descrição geral
EasiCollect device simplifies buccal cell collection and transportation. The design has been engineered for maximal cell collection and uniform sample application to FTA Cards to overcome individual differences. The pressure clips molded into the EasiCollect device ensure a uniform and constant pressure for reproducible transfer of cells to the FTA Card.
Características e benefícios
50 buccal sample collection devices for simplified sample uptake and transportation.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Protocolos
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.