WHAWB100014
QIAcard™ Bloodstain non-indicating FTA cards
pack of 100 cards
Sinônimo(s):
QIAcard™ Bloodstain (100), Whatman FTA, Z719838, blood stain cards
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Qiagen WB100014
embalagem
pack of 100 cards
adequação
suitable for (collection and transport of blood and bodily fluids)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Designed for the collection and transport of blood and bodily fluids
- Each card features a protective cover
- Blood stain cards are designed for short-term handling of specimens
- Card enables efficient sample collection
- 125 μL sample per spot
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.