WH0284312M2
Monoclonal Anti-ZSCAN1 antibody produced in mouse
clone 7C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FLJ33779, Anti-MGC104472, Anti-MZF1, Anti-zinc finger and SCAN domain containing 1
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7C1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZSCAN1(284312)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
REEGPFPCPECGKVFLHNSVLTEHGKIHLLEPPRKKAPRSKGPRESVPPRDGAQGPVAPRSPKRPFQCSVCGKAFPWMVHLIDHQKLHTAHGH
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais