Documentos Principais
WH0164832M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LONRF2 antibody produced in mouse
clone 1C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FLJ45273, Anti-LON peptidase N-terminal domain and ring finger 2, Anti-MGC126711, Anti-MGC126713, Anti-RNF192
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LONRF2(164832)
Descrição geral
The gene encoding LON peptidase N-terminal domain and ring finger 2 (LONRF2) is localized on human chromosome 2q11.2.
Imunogênio
LONRF2 (NP_940863, 1 a.a. ~ 108 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKNYEQALQDASAACQNEPLLIKGHQVKAQALSGLGRSKEVLKEFLYCLALNPECNSVKKEAQKVMCEVLFSATANVHENLTSSIQSRLKAQGHSHMNAQALLEEGDA
Ações bioquímicas/fisiológicas
LON peptidase N-terminal domain and ring finger 2 (LONRF2) has been linked to auto-immune diseases like rhematoid arthritis.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
CLARITY: C hi L dhood A rthritis R isk Factor I dentification ST ud Y. Investigating the role of aberrant DNA methylation in juvenile idiopathic arthritis
J.A. Ellis
Pediatrics null
Sabyasachi Senapati et al.
European journal of human genetics : EJHG, 23(4), 530-535 (2014-07-24)
Studies in European populations have contributed to a better understanding of the genetics of complex diseases, for example, in coeliac disease (CeD), studies of over 23 000 European samples have reported association to the HLA locus and another 39 loci. However